Learn More
Tieno[3,2-b]tiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473967 1 g 1 g
15483967 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30637.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 251-41-2 | C6H4S2 | 140.218 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 251-41-2
Fórmula molecular C6H4S2
Peso molecular (g/mol) 140.218
Número MDL MFCD00179479
Clave InChI VJYJJHQEVLEOFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thieno 3,2-b thiophene, 1,4-dithiapentalene, thienothiophene, 1,4-thiophthene, pubchem21292, acmc-209ghi, thieno 3,2-b thiophen, thieno 3,2-b-thiophene
PubChem CID 136063
Nombre IUPAC tieno[3,2-b]tiofeno
SMILES C1=CSC2=C1SC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thieno[3,2-b]thiophene
Punto de fusión 54°C to 58°C
Punto de ebullición 71°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.23
Porcentaje de pureza 97%