Learn More
Ácido tieno[3,2-b]piridina-2-carboxílico, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10738455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10738455 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10585944 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10738455 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC70301CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 347187-30-8
Fórmula molecular C8H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 179.193
Número MDL MFCD12198115
Clave InChI WVWCTPQHJWMLKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thieno 3,2-b pyridine-2-carboxylic acid, thiopheno 3,2-b pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 22047169
Nombre IUPAC ácido tieno[3,2-b]piridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C(S2)C(=O)O)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thieno[3, 2-b]pyridine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.2
Porcentaje de pureza 97%