Learn More
Tieno[3,2-b]piridin-7-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429290 5 g 5 g
11419290 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429290 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50172.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 107818-20-2 | C7H5NOS | 151.183 g/mol
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol is used for pharmaceutical intermediates, as drugs, food, cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tieno[3,2-b]piridin-7-ol se utiliza en los productos intermedios farmacéuticos, como medicamentos, alimentos y cosméticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107818-20-2
Fórmula molecular C7H5NOS
Peso molecular (g/mol) 151.183
Número MDL MFCD01863636
Clave InChI AACVULYSNJAKEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thieno 3,2-b pyridin-7-ol, thieno 3,2-b pyridin-7 4h-one, 7-hydroxythieno 3,2-b pyridine, 4h-thieno 3,2-b pyridin-7-one, thiopheno 3,2-b pyridin-7-ol, thieno 3 2-b pyridin-7-ol, pubchem22356, acmc-2098xl, ksc173k8p
PubChem CID 5074765
Nombre IUPAC 4H-tieno[3,2-b]piridin-7-ona
SMILES C1=CNC2=C(C1=O)SC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.19
Porcentaje de pureza 96%