Learn More
1,1-dióxido de tieno[2,3-d]isotiazol-3(2H)-ona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide |
| CAS | 59337-94-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Thieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C5 H3 N O3 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Thieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide, 2,3-Dihydro-3-oxothieno[2,3-d]isothiazole 1,1-dioxide, 2H,3H-1λ6-Thieno[2,3-d][1,2]thiazole-1,1,3-trione, Thieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxide (9CI, ACI), IN-W8268 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3NO3S2/c7-5-4-3(1-2-10-4)11(8,9)6-5/h1-2H,(H,6,7) |
| SMILES | O=C1NS(=O)(=O)c2ccsc12 |
| Nombre IUPAC | 1,1-dioxotieno[2,3-d][1,2]tiazol-3-ona |
| Mostrar más |