Learn More
Tieno[2,3-b]piridina-2-carbaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10750534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10750534 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10371043 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10750534 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC05604DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 53174-98-4
Fórmula molecular C8H5NOS
Peso molecular (g/mol) 163.194
Número MDL MFCD07772791
Clave InChI HGZQKYOLRLVMHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thieno 2,3-b pyridine-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylthieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridine-2-carbaldehyde
PubChem CID 289925
Nombre IUPAC tieno[2,3-b]piridina-2-carbaldehído
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thieno[2, 3-b]pyridine-2-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.2
Porcentaje de pureza 97%