Learn More
Tieno[2,3-b]piridin-2-ilmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10371473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10371473 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10597663 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10371473 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC05609CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 131337-81-0
Fórmula molecular C8H7NOS
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD07772792
Clave InChI XLUKSWZEEAGBDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thieno 2,3-b pyridin-2-ylmethanol, thieno 2,3-b pyridine-2-methanol, thieno 2,3-b pyridin-2-yl methanol, acmc-1bz5x, thieno 2,3-b pyridine-2-ylmethanol, 2-hydroxymethylthieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridin-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 7162092
Nombre IUPAC tieno[2,3-b]piridin-2ilmetanol
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thieno[2, 3-b]pyridin-2-ylmethanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.22
Porcentaje de pureza 97%