Learn More
Ácido tieno[2,3-b]pirazin-6-carboxílico, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10177992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10177992 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10167992 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10177992 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC31501DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 59944-79-5
Fórmula molecular C7H4N2O2S
Peso molecular (g/mol) 180.181
Clave InChI MEHCDDSVVYRWJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, pubchem9882, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 6-thieno 2,3-b pyrazinecarboxylic acid, thieno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thiopheno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid
PubChem CID 7164578
Nombre IUPAC ácido tieno[2,3-b]pirazina-6-carboxílico
SMILES C1=CN=C2C(=N1)C=C(S2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.19
Porcentaje de pureza 90%