Learn More
Ácido tieno[2,3-b]pirazin-6-carboxílico, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10167992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10167992 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10177992 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10167992 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC31501CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 59944-79-5
Fórmula molecular C7H4N2O2S
Peso molecular (g/mol) 180.181
Clave InChI MEHCDDSVVYRWJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, pubchem9882, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 6-thieno 2,3-b pyrazinecarboxylic acid, thieno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thiopheno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid
PubChem CID 7164578
Nombre IUPAC ácido tieno[2,3-b]pirazina-6-carboxílico
SMILES C1=CN=C2C(=N1)C=C(S2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.19
Porcentaje de pureza 90%