Learn More
Tieno[2,3-b]pirazin-7-amina, Thermo Scientific™™
Código de producto. 10431504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10431504 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10431504 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07822DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thieno[2, 3-b]pyrazin-7-amine
CAS 59944-75-1
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H5N3S
Número MDL MFCD08271970
Cantidad 1 g
Sinónimo thieno 2,3-b pyrazin-7-amine, thieno 3,2-b pyrazin-7-amine, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine, 4ctk, svn, 7-aminothieno 2,3-b pyrazin, thiopheno 3,2-b pyrazine-7-ylamine
Clave InChI ZRVKSPNBHZCQKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C2C(=N1)C(=CS2)N
Nombre IUPAC tieno[2,3-b]pirazin-7-amina
Peso molecular (g/mol) 151.187
PubChem CID 12299130
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.1858