Learn More
Tiencarbazona-metil 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314129 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314129 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17465500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiencarbazone-methyl
CAS 317815-83-1
Nombres de analitos o componentes Thiencarbazone-methyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H14 N4 O7 S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N4O7S2/c1-6-8(7(5-24-6)9(17)22-3)25(20,21)14-10(18)16-12(19)15(2)11(13-16)23-4/h5H,1-4H3,(H,14,18)
SMILES COC(=O)c1csc(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)N2N=C(OC)N(C)C2=O
Nombre IUPAC 4-[(3-metoxi-4-metil-5-oxo-1,2,4-triazol-1-carbonil)sulfamoil]-5-metiltiofeno-3-carboxilato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 390.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.0304 g/mol