Learn More
tiencarbazona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30318977 10 mg
1 options
Código de producto. 30318977 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17465450
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiencarbazone
CAS 936331-72-5
Nombres de analitos o componentes Thiencarbazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H12 N4 O7 S2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 4-[[[(4,5-Dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl]amino]sulfonyl]-5-methyl-3-thiophenecarboxylic acid, Thiencarbazone
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N4O7S2/c1-5-7(6(4-23-5)8(16)17)24(20,21)13-9(18)15-11(19)14(2)10(12-15)22-3/h4H,1-3H3,(H,13,18)(H,16,17)
Tipo de solución Neat
SMILES COC1=NN(C(=O)NS(=O)(=O)c2c(C)scc2C(=O)O)C(=O)N1C
Nombre IUPAC Ácido 4-[(3-metoxi-4-metil-5-oxo-1,2,4-triazol-1-carbonil)sulfamoil]-5-metiltiofeno-3-carboxílico
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 376.37
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.0147 g/mol