Learn More
Tienamicina (>80%), TRC
Código de producto. 30456173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456173 10 mg 10 miligramos
30450173 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34427010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59995-64-1
Fórmula molecular C11 H16 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 272.32
Sinónimo 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(2-aminoethyl)thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-, (5R,6S)-, 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(2-aminoethyl)thio]-6-(1-hydroxyethyl)-7-oxo-, [5R-[5α,6α(R*)]]-, (5R,6S)-3-[(2-Aminoethyl)thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, (+)-Thienamycin, Thienamycin
Nombre IUPAC (5R,6S)-3-(2-aminoetilsulfanil)-6-[(1R)-1-hidroxietil]-7-oxo-1-azabiciclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxílico
SMILES C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(=C(N2C1=O)C(=O)O)SCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thienamycin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O4S/c1-5(14)8-6-4-7(18-3-2-12)9(11(16)17)13(6)10(8)15/h5-6,8,14H,2-4,12H2,1H3,(H,16,17)/t5-,6-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0831