Learn More
Thidiazuron, TRC
Código de producto. 17983905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17983905 100 mg 100 miligramos
17952855 5 g 5 g
17901885 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17983905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT344275100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51707-55-2
Fórmula molecular C9 H8 N4 O S
Peso molecular (g/mol) 220.25
Sinónimo 1,2,3-Thiadiazole, urea deriv., 1-Phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea, Avguron, CCG-24904, Dropp, Dropp SC, Gross, Lift, N-Phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea, SN 49537, TAG, TAG (plant growth regulator), TDZ, Thidiazuron, Urea, N-phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-yl-
Nombre IUPAC 1-fenil-3-(tiadiazol-5il)urea
SMILES O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2
Specifications
Nombre del producto químico o material Thidiazuron
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0419
Porcentaje de pureza >95%