Learn More
Thidiazuron, TRC
Código de producto. 17901885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17901885 500 mg 500 miligramos
17983905 100 mg 100 miligramos
17952855 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17901885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT344275500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51707-55-2
Fórmula molecular C9 H8 N4 O S
Peso molecular (g/mol) 220.25
Sinónimo 1,2,3-Thiadiazole, urea deriv., 1-Phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea, Avguron, CCG-24904, Dropp, Dropp SC, Gross, Lift, N-Phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea, SN 49537, TAG, TAG (plant growth regulator), TDZ, Thidiazuron, Urea, N-phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-yl-
Nombre IUPAC 1-fenil-3-(tiadiazol-5il)urea
SMILES O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thidiazuron
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0419
Porcentaje de pureza >95%