Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thidiazuron |
| CAS | 51707-55-2 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 1078092 |
| Punto de fusión | 175°C to 178°C; 0.21°C to 215°C |
| Sinónimo | 1-phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 220.25 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |