Learn More
Tidiazurón 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309700 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309700 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17465000AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Thidiazuron
CAS 51707-55-2
Nombres de analitos o componentes Thidiazuron
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H8 N4 O S
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,2,3-Thiadiazole, urea deriv., 1-Phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea, Avguron, CCG-24904, Dropp, Dropp SC, Gross, Lift, N-Phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea, SN 49537, TAG, TAG (plant growth regulator), TDZ, Thidiazuron, Urea, N-phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-yl-
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
SMILES O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2
Nombre IUPAC 1-fenil-3-(tiadiazol-5-il)urea
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 220.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 220,0419 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.