Descripción
- 50% thicker than standard flock lined gloves
- Extremely high resistance to many ketones, salts, detergents, alcohols, alkalies and fats
- Excellent resistance to mechanical hazards plus increased chemical protection
- Chlorinated
- 100% cotton flock lining to help absorb perspiration
- AQL 1.5
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|Category III|REACH Compliant |
| Chlorinated | Sí |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Negro |
| Latex Free | No |
| Tamaño | 7.5 |
| Norma EN388 | X121X |
| EN 421 | No |
| EN ISO 374-1 | Tipo A |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | AKLOPS |
| Mostrar más |