missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiazovivin, MedChemExpress

Código de producto. 16466136
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16466136 100 mg 100 miligramos
16488287 5 mg 5 miligramos
16415598 10 mg 10 miligramos
16401767 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16466136 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13257

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Thiazovivin is a potent ROCK inhibitor, which can protect human embryonic stem cells. Thiazovivin improves the efficiency of iPSC generation.

Thiazovivin is a potent ROCK inhibitor, which can protect human embryonic stem cells. Thiazovivin improves the efficiency of iPSC generation.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Thiazovivin
Forma física Solid
CAS 1226056-71-8
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13N5OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (96.35 mM)
SMILES O=C(C1=CSC(NC2=NC=NC=C2)=N1)NCC3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 311.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.36
Porcentaje de pureza 99.31%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.