Learn More
Tiazolilmetil-4-nitrofenilcarbonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiazolylmethyl-4-nitrophenylcarbonate |
| CAS | 144163-97-3 |
| Fórmula molecular | C11 H8 N2 O5 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Carbonic acid','4-nitrophenyl 5-thiazolylmethyl ester, (4-Nitrophenyl) thiazol-5-ylmethyl carbonate, Thiazolylmethyl-4-nitrophenylcarbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8N2O5S/c14-11(17-6-10-5-12-7-19-10)18-9-3-1-8(2-4-9)13(15)16/h1-5,7H,6H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)OCc2cncs2)cc1 |
| Nombre IUPAC | carbonato de (4-nitrofenil) 1,3-tiazol-5-ilmetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 280.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.0154 |