Learn More
Oxima de tiazolilacetilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiazolylacetylglycine Oxime |
| CAS | 178949-03-6 |
| Fórmula molecular | C7 H8 N4 O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (Z)-N-[(2-Amino-4-thiazolyl)(hydroxyimino)acetyl]glycine, N-[(2Z)-(2-Amino-4-thiazolyl)(hydroxyimino)acetyl]glycine, Cefdinir Thiazolylacetyl Glycine Oxime Impurity (USP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N4O4S/c8-7-10-3(2-16-7)5(11-15)6(14)9-1-4(12)13/h2,15H,1H2,(H2,8,10)(H,9,14)(H,12,13)/b11-5- |
| SMILES | Nc1nc(cs1)\C(=N\O)\C(=O)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-hidroxiiminoacetil]amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 244.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.0266 |