Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromuro de tetrazolio azul de tiazolilo, 98 %
Código de producto. 11302727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11302727 1 g 1 g
11312727 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302727 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L11939.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.81€
    46.65€ / 1 g
    Ahorro 10.16€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 298-93-1 | C18H16BrN5S | 414.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Utilizada en la medición de la proliferación celular. Produce una solución amarillenta que se convierte color azul oscuro, en formazan MTT insoluble en agua por las deshidrogenasas mitocondriales de las células vivas. El bromuro de tetrazolio azul de tiazolilo es un colorante que se utiliza para medir la proliferación celular. Se utiliza como un indicador directo de citotoxicidad (para la detección de fármacos contra el cáncer) y la apoptosis. Como aceptor de electrones, se utiliza para el estudio de nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADP)-deshidrogenasas dependientes.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, 2-metoxietanol y fosfato en solución salina tamponada.
Notas
Sensible a la luz, el aire y la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-93-1
Fórmula molecular C18H16BrN5S
Peso molecular (g/mol) 414.33
Número MDL MFCD00011964,MFCD00066662
Clave InChI AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
PubChem CID 64965
ChEBI CHEBI:53233
Nombre IUPAC 2-(3,5-difeniltetrazol-2-io-2-il)-4,5-dimetil-1,3-tiazol; bromuro
SMILES [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiazolyl Blue tetrazolium bromide
Punto de fusión ∽195°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 3825277
Sensibilidad Air, light, and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,2-methoxyethanol and phosphate buffered saline.
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.33
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiazolyl Blue tetrazolium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..