Learn More
MedChemExpress Thiazolyl Blue
Código de producto. 16451579
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451579 1 g 1 g
16439457 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16451579 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15924
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Thiazolyl Blue (MTT) is a colorimetric agent widely used to measure cell proliferation. Thiazolyl Blue (MTT) is reduced from yellow color to purple formazan in living cells.
Specifications
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 25 mg/mL (60.34 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣ H2O : 0.88 mg/mL (2.12 mM; Need ultrasonic and warming)
Peso molecular 414.32 g/mol
CAS 298-93-1
Sinónimo MTT ∣ Thiazolyl Blue Tetrazolium bromide ∣ Methylthiazolyldiphenyl-tetrazolium bromide