Learn More
Tiazolsulfona, Mikromol™
Descripción
Tiazolsulfona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiazolsulfone |
| CAS | 473-30-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Thiazolsulfone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H9 N3 O2 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Thiazolamine, 5-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-, 2-Amino-5-sulfanilylthiazole, NSC 1884, Promizol, Promizole, Protozol, Thiazolesulfone, Thiazosulfone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-6-1-3-7(4-2-6)16(13,14)8-5-12-9(11)15-8/h1-5H,10H2,(H2,11,12) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2cnc(N)s2 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-aminofenil)sulfonil-1,3-tiazol-2-amina |
| Mostrar más |