Learn More
Tiazolidina, TRC
Código de producto. 30133819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133819 50 g 50 g
30137204 25 g 25 g
30005322 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133819 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34424550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-78-9
Fórmula molecular C3H7NS
Peso molecular (g/mol) 89.16
Sinónimo 1,3-Thiazolidine, 1-Thia-3-azacyclopentane, Tetrahydrothiazole, Tetrahydro-thiazole
Nombre IUPAC 1,3-tiazolidina
SMILES S1CNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiazolidine
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NS/c1-2-5-3-4-1/h4H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.0299