Learn More
Tiazolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461390 1 g 1 g
11471390 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461390 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26427.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 504-78-9 | C3H8NS | 90.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-78-9
Fórmula molecular C3H8NS
Peso molecular (g/mol) 90.16
Número MDL MFCD00005211
Clave InChI OGYGFUAIIOPWQD-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo thiazolidine, tetrahydrothiazole, 1-thia-3-azacyclopentane, thiazole, tetrahydro, unii-i320806bkw, ccris 4275, acmc-1ao0m, 4-27-00-00009 beilstein handbook reference
PubChem CID 10444
ChEBI CHEBI:50120
Nombre IUPAC 1,3-tiazolidina
SMILES C1CSC[NH2+]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiazolidine
Densidad 1.131
Punto de ebullición 165°C
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.5545
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.16
Porcentaje de pureza 97%