Learn More
Ácido tiazolidina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484613 25 g 25 g
11474613 5 g 5 g
11494613 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484613 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11564.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16310-13-7 | C4H7NO2S | 133.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16310-13-7
Fórmula molecular C4H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 133.165
Número MDL MFCD00068005
Clave InChI ULSZVNJBVJWEJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiazolidine-2-carboxylic acid, 1,3-thiazolane-2-carboxylic acid, 2-thiazolidinecarboxylic acid, beta-thiaproline, thiazolidine-2-carboxylicacid, acmc-20aiwa, thiazolidine carboxylic acid, 2-triazolidinecarboxylic acid, ulszvnjbvjweje-uhfffaoysa, tetrahydrothiazole-2-carboxylic acid
PubChem CID 42486
Nombre IUPAC ácido 1,3-tiazolidina-2-carboxílico
SMILES C1CSC(N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiazolidine-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∼184°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 112783
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.17
Porcentaje de pureza 97%