Learn More
MedChemExpress Thiazole Orange
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 250 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (52.45 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Objetivo | HBV |
| Peso molecular | 476.61 g/mol |
| CAS | 107091-89-4 |