Learn More
Tiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342377
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11342377 25 g 25 g
11322377 1 g 1 g
11332377 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11342377
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09970.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 288-47-1 | C3H3NS | 85.12 g/mol
Thiazole is used as a flavoring agent and in the preparation of dyes and rubber accelerators. It serves as a component of the vitamin thiamine (B1). It acts as a protected formyl group used in natural product synthesis. It reacts with alkyl lithium and Grignard’s reagent to prepare organometallic complexes. It is involved in the electrophilic aromatic substitution and nucleophilic aromatic substitution at C-5 and C-2 positions respectively. Further, it undergoes alkylation reaction to get thiazolium cation, which is used as a catalyst in the Stetter reaction and the Benzoin condensation. In addition to this, it is involved in the preparation of alagebrium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiazol se utiliza como agente aromatizante y en la preparación de colorantes y aceleradores de goma. Sirve como un componente de la vitamina tiamina (B1). Actúa como un grupo formilo protegido utilizado en la síntesis de productos naturales. Reacciona con el litio alquilo y el reactivo de Grignard para preparar complejos organometálicos. Participa en la sustitución aromática electrofílica y la sustitución aromática nucleofílica en las posiciones C5 y C2 respectivamente. Además, se somete a una reacción de alquilación para obtener el catión de tiazolio, que se utiliza como catalizador en la reacción de Stetter y la condensación de Benzoin. Asimismo, participa en la preparación de alagebrio.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-47-1
Fórmula molecular C3H3NS
Peso molecular (g/mol) 85.12
Número MDL MFCD00005315
Clave InChI FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiazole, thiazol, unii-320rcw8pef, fema no. 3615, ccris 3205, 320rcw8pef, lom, racemic thiazole, 5h-thiazol-1-ium
PubChem CID 9256
ChEBI CHEBI:43732
Nombre IUPAC 1,3-tiazol
SMILES S1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiazole
Punto de fusión -33°C
Densidad 1.2
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Temperatura de inflamación 22°C (71°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.539
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 103852
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,9307
Información de solubilidad Soluble in ethanol and ether. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.13
Porcentaje de pureza 99%