Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiazole-5-methanol |
| Densidad | 1.3200g/mL |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
| Cantidad | 5 g |
| Gravedad específica | 1.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.15 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Thiazole-5-methanol
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación