Learn More
Tiazol-5-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15466608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466608 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15466608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60138.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiazole-5-carboxaldehyde
CAS 1003-32-3
Densidad 1.304
Punto de ebullición 92°C to 98°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Fórmula molecular C4H3NOS
Índice de refracción 1.5874
Número MDL MFCD02179516
Cantidad 1 g
Sinónimo thiazole-5-carboxaldehyde, thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-5-carboxyaldehyde, 5-formylthiazole, 5-formyl-1,3-thiazole, 1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, thiazole-5-aldehyde, zlchem 512, pubchem14219
Clave InChI ZXRLWHGLEJGMNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CN=CS1
Nombre IUPAC 1,3-tiazol-5-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 113.13
PubChem CID 2773577
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.14
Porcentaje de pureza 95%