Learn More
Tiazol-4-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461049 1 g 1 g
15481049 250 mg 250 miligramos
15471049 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461049 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64028.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Tiazol-4-carboxaldehído, 95 %, C4H3NOS, número CAS-3364-80-5, 4-formiltiazol, 4-tiazolecarbaldealdehído, 1,3-tiazol-4-carboxaldehído, 4-formil-1,3-tiazol, tiazol-4-carbaldealdehído, tiazol-4-carboxaldehído, 4-tiazolcarboxaldehído, tiazol-4-carboxaldehído, pubchem13812, zlchem 1299, 5 g
Thiazole-4-carboxaldehyde is used as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiazol-4-carboxaldehído se utiliza como intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3364-80-5
Fórmula molecular C4H3NOS
Peso molecular (g/mol) 113.13
Número MDL MFCD00626896
Clave InChI WRFKSVINLIQRKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiazole-4-carboxaldehyde, thiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-4-carboxyaldehyde, 4-formylthiazole, 1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarbaldehyde, zlchem 1299, pubchem13812, 4-formyl-1,3-thiazole
PubChem CID 2763214
Nombre IUPAC 1,3-tiazol-4-carbaldehído
SMILES O=CC1=CSC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiazole-4-carboxaldehyde
Punto de fusión 61°C to 65°C
Color Marrón
Cantidad 1 g
Beilstein 107137
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo