Learn More
Ácido tiazol-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450409 1 g 1 g
15470409 250 mg 250 miligramos
15460409 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450409 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63620.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14190-59-1 | C4H3NO2S | 129.133 g/mol
Thiazole-2-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido tiazol-2-carboxílico es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en el congelador en (– 20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14190-59-1
Fórmula molecular C4H3NO2S
Peso molecular (g/mol) 129.133
Número MDL MFCD02094169
Clave InChI IJVLVRYLIMQVDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiazole-2-carboxylic acid, 2-thiazolecarboxylic acid, thiazole-2-carboxylicacid, 2-carboxy-1,3-thiazole, thiazolecarboxylic acid, pubchem16257, thiazole carboxylic acid, 2-carboxythiazole, acmc-209cn5
PubChem CID 2762733
Nombre IUPAC ácido 1,3-tiazol-2-carboxílico
SMILES C1=CSC(=N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiazole-2-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido