Learn More
Tiazol-2-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479968 1 g 1 g
15489968 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63329.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10200-59-6 | C4H3NOS | 113.134 g/mol
Thiazole-2-carboxaldehyde may be used as a reactant in the following syntheses Benzothiazine N-acylhydrazones, having potential antinociceptive and anti-inflammatory activity, Thiazole-2-yl-(amino)methylphosphonate diethyl esters, Imino ester by reacting with L-leucine t-butyl ester hydrochloride. Also used in building block for taxane analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiazol-2-carboxaldehído se puede utilizar como reactante en las siguientes síntesis Benzotiazina n-acilhidracinas,que tiene actividad antinociceptiva y antiinflamatoria potencial, Thiazol-2-il-(amino)metilfosfonato ésteres dietil, éster imino reaccionando con l-leucina t-butilo éster hidrocloruro. También se utiliza en el bloque de construcción para análogos de taxano.
Solubilidad
Completamente miscible con agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10200-59-6
Fórmula molecular C4H3NOS
Peso molecular (g/mol) 113.134
Número MDL MFCD00142924
Clave InChI ZGTFNNUASMWGTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-2-carbaldehyde, 2-formylthiazole, thiazole-2-carboxaldehyde, 2-formyl thiazole, thiazolecarboxaldehyde, 2-formyl-1,3-thiazole, 1,3-thiazole-2-carboxaldehyde, 2-thiazolecarbaldehyde, pubchem9929
PubChem CID 2734903
ChEBI CHEBI:43623
Nombre IUPAC 1,3-tiazol-2-carbaldehído
SMILES C1=CSC(=N1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiazole-2-carboxaldehyde
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.288 g/mL
Punto de ebullición 61°C to 63°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.574
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido