Learn More
((2S,3S,5S)-5-Amino-3-((terc-butildimetilsilil)oxi)-1,6-difenilhexan-2-il)carbamato de tiazol-5-ilmetilo, TRC
Código de producto. 30455936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455936 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30455936 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3451331G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiazol-5-ylmethyl ((2S,3S,5S)-5-Amino-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1,6-diphenylhexan-2-yl)carbamate
CAS 2512215-78-8
Fórmula molecular C29 H41 N3 O3 S Si
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C29H41N3O3SSi/c1-29(2,3)37(4,5)35-27(18-24(30)16-22-12-8-6-9-13-22)26(17-23-14-10-7-11-15-23)32-28(33)34-20-25-19-31-21-36-25/h6-15,19,21,24,26-27H,16-18,20,30H2,1-5H3,(H,32,33)/t24-,26+,27-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@@H](C[C@@H](N)Cc1ccccc1)[C@@H](Cc2ccccc2)NC(=O)OCc3cncs3
Peso molecular (g/mol) 539.805
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.264