Learn More
Ácido tiazol-4-ilborónico, TRC
Código de producto. 30456997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456997 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30456997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT344720250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiazol-4-ylboronic Acid
CAS 1016642-07-1
Fórmula molecular C3 H4 B N O2 S
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4BNO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2,6-7H
SMILES OB(O)c1cscn1
Nombre IUPAC Ácido 1,3-tiazol-4-ilborónico
Peso molecular (g/mol) 128.945
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.006