Learn More
Rojo tiazina R, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiazine Red R |
| CAS | 2150-33-6 |
| Fórmula molecular | C24 H15 N3 O7 S3 . 2 Na |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Thiazine Red R, 2-[4-[(1-Hydroxy-4-sulfo-2-naphthalenyl)azo]phenyl]-6-methyl-7-benzothiazolesulfonic Acid Disodium Salt, C.I. Direct Red 45, C.I. Direct Red 45','Disodium Salt, 1741 Red, Benzo Red RS, C.I. 14780, C.I. Food Red 13, Chicago Red, Chloramine Red 2BN, Chlorazol Pink Y, Diaphtamine Pink TR, Direct Pink T, Direct Red 45, Direct Thio Red, Hexacol Red FB, Hispamin Pink G, Pontamine Pink 2B, Red FB, Rosophenine 10B, Rosophenine 10B.FQ, Rosophenine G, Thiazine Red R, Tolamine Pink |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H17N3O7S3.2Na/c1-13-6-11-18-22(23(13)37(32,33)34)35-24(25-18)14-7-9-15(10-8-14)26-27-19-12-20(36(29,30)31)16-4-2-3-5-17(16)21(19)28;;/h2-12,28H,1H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | O=S(C1=C2C(N=C(C3=CC=C(/N=N/C4=C(O)C(C=CC=C5)=C5C(S(=O)(O[Na])=O)=C4)C=C3)S2)=CC=C1C)(O[Na])=O |
| Nombre IUPAC | disodio;2-[4-[(E)-(1-hidroxi-4-sulfonatonaftalen-2-il)diazenil]fenil]-6-metil-1,3-benzotiazol-7-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 599.566 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 598.987 |