Learn More
Thiane, TRC
Código de producto. 30450170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450170 25 g -
30453144 10 g 10 g
30455253 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34414525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1613-51-0
Fórmula molecular C5H10S
Peso molecular (g/mol) 102.2
Sinónimo NSC 9459, Pentamethylene Sulfide, Penthiophane, Tetrahydro-2H-thiopyran, Tetrahydrothiapyran, Tetrahydrothiopyran, Thiacyclohexane
Nombre IUPAC tiano
SMILES C1CCSCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiane
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10S/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0503