Learn More
Tianafteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636342 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636342 25 g Frasco de vidrio 25 g
10173520 5 g Frasco de vidrio 5 g
10582154 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10636342 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138620250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-15-8 | C8H6S | 134.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-15-8
Fórmula molecular C8H6S
Peso molecular (g/mol) 134.2
Número MDL MFCD00005864
Clave InChI FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophene, thianaphthene, benzothiophene, benzothiofuran, thionaphthene, 1-thiaindene, thianaphthen, benzothiophen, thianaphtene, 1-benzothiophen
PubChem CID 7221
ChEBI CHEBI:35858
Nombre IUPAC 1-benzotiofeno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thianaphthene
Punto de fusión 28.0°C to 32.0°C
Color Rosa a blanco o amarillo
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 221.0°C to 222.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 17, 59
Índice Merck 15, 9455
Gravedad específica 1.14
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in usual organic solvents, soluble in ethanol, ethylether, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thianaphthene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de elimin.