Learn More
Thian-4-one, 97%, Maybridge
Código de producto. 10146922
Cambiar vista
Click to view available options
1g
Código de producto.
10146922 1g
1 options
Código de producto. 10146922 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF03869DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thian-4-one
CAS 1072-72-6
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C5H8OS
Número MDL MFCD00006660
Cantidad 1 g
Sinónimo tetrahydrothiopyran-4-one, tetrahydro-4h-thiopyran-4-one, 4-oxothiane, 4-thiacyclohexanone, penthianone, 4h-thiopyran-4-one, tetrahydro, 1-thiacyclohexan-4-one, dihydro-2h-thiopyran-4 3h-one, 4-oxotetrahydrothiopyran, tetrahydro-4-thiopyrone
Clave InChI OVRJVKCZJCNSOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CCSCC1
Nombre IUPAC tian-4-ona
Peso molecular (g/mol) 116.18
PubChem CID 66173
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.18
Porcentaje de pureza 97%