Learn More
Tiamfenicol, 99,5 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11475251 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475251 25 g 25 g
11465251 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475251 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215684625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.00€
    616.35€ / 25 g
    Ahorro 30.65€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 15318-45-3
Fórmula molecular C12H15Cl2NO5S
Peso molecular (g/mol) 356.214
Clave InChI OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
Sinónimo D -threo-2, 2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-(methyl- sulfonyl)phenethyl]-acetamide
PubChem CID 27200
ChEBI CHEBI:32215
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihidroxi-1-(4-metilsulfonilfenil)propan-2-il]acetamida
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Thiamphenicol
Tipo Tianfenicol
Forma física Polvo de flujo libre
Color Blanco
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.995
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.2
Grado Not Available