Learn More
Trifosfato de tiamina, TRC
Código de producto. 30137928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137928 25 mg 25 miligramos
30009301 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34410025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3475-65-8
Fórmula molecular C12H19N4O10P3S
Peso molecular (g/mol) 504.29
Sinónimo Thiamine hydroxide, tetrahydrogen triphosphate (ester), inner salt (8CI), Thiamine, triphosphate (7CI), Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-(4,6,8,8-tetrahydroxy-3,5,7-trioxa-4,6,8-triphosphaoct-1-yl)-, inner salt, P,P′,P′′-trioxide (ZCI), Thiamine triphosphoric acid ester
Nombre IUPAC 3-((4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil)-5-(2-((hidroxi((hidroxi((hidroxi((hidroxioxidofosforil)oxi)fosforilo)oxi)fosforilo)oxi)etil)-4-metiltiazol-3-ium
SMILES [O-]P(O)(OP(O)(OP(O)(OCCC1=C([N+](CC2=CN=C(N=C2N)C)=CS1)C)=O)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamine Triphosphate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N4O10P3S/c1-8-11(30-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13)3-4-24-28(20,21)26-29(22,23)25-27(17,18)19/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H5-,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 504