Learn More
Tiocarbamato de tiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiamine Thiocarbamate |
| Nombres de analitos o componentes | Thiamine Thiocarbamate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14H20N4O3S2 |
| Sinónimo | [(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]carbamodithioic Acid 1-[2-(Acetyloxy)ethyl]-2-oxopropyl Ester + 2-(3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-4-hydroxy-4-methyl-2-thioxothiazolidin-5-yl)ethyl acetate |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | -NC1=C(CN2C(SC(CCOC(C)=O)C2(O)C)=S)C=NC(C)=N1.NC3=C(CNC(SC(C(C)=O)CCOC(C)=O)=S)C=NC(C)=N3 |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Peso molecular (g/mol) | 356.46 |
| Cantidad | 100 mg |