Learn More
Tiamina sulfato, TRC
Código de producto. 30009729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009729 1 g 1 g
30012660 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009729 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3440851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2380-61-2
Fórmula molecular C12H16N4O4S2
Peso molecular (g/mol) 344.41
Sinónimo 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-[2-(sulfooxy)ethyl]thiazolium Inner Salt, Thiamine Hydrogen Sulfate Ester Inner Salt;
Nombre IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metilo]-4-metil-1,3-tiazol-3-ium-5-il]sulfato de etil
SMILES NC1=NC(C)=NC=C1C[N+]2=CSC(CCOS(=O)([O-])=O)=C2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamine Sulfate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N4O4S2/c1-8-11(3-4-20-22(17,18)19)21-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H2-,13,14,15,17,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.0613
Porcentaje de pureza >95%