Learn More
Pirofosfato de tiamina, TRC
Código de producto. 30454897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454897 10 mg -
30457352 5 mg -
30451450 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454897 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34426810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154-87-0
Fórmula molecular C12 H19 N4 O7 P2 S . Cl
Peso molecular (g/mol) 460.77
Sinónimo Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-(4,6,6-trihydroxy-4,6-dioxido-3,5-dioxa-4,6-diphosphahex-1-yl)-, chloride (1:1), Thiamine, trihydrogen pyrophosphate (ester) (8CI), Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-(4,6,6-trihydroxy-3,5-dioxa-4,6-diphosphahex-1-yl)-, chloride, P,P'-dioxide, Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-(4,6,6-trihydroxy-4,6-dioxido-3,5-dioxa-4,6-diphosphahex-1-yl)-, chloride (9CI), B-Neurox, Berolase, Biosyth, Bioxilasi, Bivitasi, Co-B1, Cocarbina, Cocarboxil, Cocarboxylase, Coenbione, Coxylase, Diphosphothiamin, Diphosphothiamine, Farmaneurina, Metabolase, Nutrase, Pyrolase, Pyruvodehydrase, TDP, TDP (thiamin ester), TPP, TPP (coenzyme), Thiamin pyrophosphate, Thiamine diphosphate, Thiamine diphosphate ester chloride, Thiamine diphosphoric acid ester chloride, Thiamine pyrophosphate, Thiamine pyrophosphate chloride, Thiamine pyrophosphate hydrochloride, Thiamine pyrophosphoric acid ester chloride, Thiamine pyrophosphoric ester, Thiamine-PP, Vitamin B1 pyrophosphate chloride
Nombre IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-ium-5-il]fosfato de hidrógeno fosfono etil; cloruro
SMILES [Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(=O)(O)OP(=O)(O)O)c2C)c(N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamine pyrophosphate chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N4O7P2S.ClH/c1-8-11(3-4-22-25(20,21)23-24(17,18)19)26-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H4-,13,14,15,17,18,19,20,21);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.0138
Porcentaje de pureza >95%