Learn More
Thiamine pyrophosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16455566
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16455566 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16455566
Marca: Medchem Express HY113076
MedChemExpress Thiamine pyrophosphate is the coenzyme form of Vitamin B1 and is a required intermediate in the pyruvate dehydrogenase complex and the ketoglutarate dehydrogenase complex.
Thiamine pyrophosphate is the coenzyme form of Vitamin B1 and is a required intermediate in the pyruvate dehydrogenase complex and the ketoglutarate dehydrogenase complex.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamine pyrophosphate
CAS 154-87-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H19ClN4O7P2S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 41.67 mg/mL (90.44 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OP(OP(OCCC1=C(C)[N+](CC2=CN=C(C)N=C2N)=CS1)(O)=O)(O)=O.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 460.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.77
Porcentaje de pureza 98.75%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism