Learn More
Nitrato de tiamina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472859 10 g 10 g
15482859 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60014.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 532-43-4 | C12H17N5O4S | 327.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-43-4
Fórmula molecular C12H17N5O4S
Peso molecular (g/mol) 327.36
Número MDL MFCD00036330
Clave InChI UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiamine nitrate, thiamine mononitrate, vitamin b1 nitrate, vitamin b1 mononitrate, aneurine mononitrate, aneurine nitrate, betabion mononitrate, thiamine nitrate salt, vitamin b sub 1 nitrate, thiamine mononitrate usp
PubChem CID 10762
Nombre IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etanol; nitrato
SMILES [O-][N+]([O-])=O.CC1=C(CCO)[S+]=CN1CC1=CN=C(C)N=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamine nitrate
Punto de fusión 190°C
Color Blanco
Cantidad 10 g
Índice Merck 14,9295
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.36
Forma física Polvo