Learn More
Nitrato de tiamina, LoGiCal
Descripción
Nitrato de tiamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiamine Mononitrate |
| CAS | 532-43-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Thiamine Mononitrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H17 N4 O S . N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Thiamine Nitrate, Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, nitrate (1:1), Thiamine nitrate (6 CI), Thiamine nitrate (salt) (7 CI,8 CI), Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, nitrate (salt) (9 CI), Aneurine mononitrate, Aneurine-nitrate, Betabion mononitrate, Thiamine mononitrate, Vitamin B1 mononitrate, Vitamin B1 nitrate, 3-(4-Amino-2-methylpyrimidyl-5-methyl)-4-methyl-5,beta-hydroxyethylthiazolium nitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H17N4OS.NO3/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;2-1(3)4/h5,7,17 H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);/q+1;-1 |
| SMILES | Cc1ncc(C[n+]2 csc(CCO)c2C)c(N)n1.[O-][N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-[3-[(4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etanol; nitrato |
| Mostrar más |