Learn More
Thiamine monochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16412019
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16412019 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16412019 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0100
MedChemExpress Thiamine monochloride (Vitamin B1) is an essential vitamin that plays an important role in cellular production of energy from ingested food and enhances normal neuronal actives.
Thiamine monochloride (Vitamin B1) is an essential vitamin that plays an important role in cellular production of energy from ingested food and enhances normal neuronal actives.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamine monochloride
CAS 59-43-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H17ClN4OS
Cantidad 1 g
Sinónimo Vitamin B1
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (332.44 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (3.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC2=CN=C(C)N=C2N.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 300.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.81
Porcentaje de pureza 99.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism