Learn More
Succinato de hidrógeno de tiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiamine Hydrogen Succinate |
| CAS | 109649-24-3 |
| Fórmula molecular | C16H21ClN4O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-[2-(3-carboxy-1-oxopropoxy)ethyl]-4-methyl-thiazolium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N4O4S.ClH/c1-10-13(5-6-24-15(23)4-3-14(21)22)25-9-20(10)8-12-7-18-11(2)19-16(12)17;/h7,9H,3-6,8H2,1-2H3,(H2-,17,18,19,21,22);1H |
| SMILES | [Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOC(=O)CCC(=O)O)c2C)c(N)n1 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-[2-[3-[(4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etoxi]-4-oxobutanoico;cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 400.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.0972 |