Learn More
Thiamine Hydrochloride (White Powder), Fisher BioReagents
Código de producto. 10113533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10113533 100 g Glass Bottle 100 g
1 options
Código de producto. 10113533 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP892100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This vitamin is suitable for use in systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Punto de fusión 260°C
Color Blanco
Densidad 1.4g/cm³
pH 2.7 to 3.4
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C12H18Cl2N4OS
Cantidad 100 g
Residuos después de la evaporación 0.2% max.
Índice Merck 15, 9447
Sinónimo thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
Clave InChI DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Nombre IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etanol;cloruro;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 337.263
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.66
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Solid